주요 문서
GE18112090
Union 1/16" Male - 1/16" Male
size (0.13 mm), ÄKTA® Systems, Cytiva 18112090
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116500
NACRES:
NB.13
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
PEEK
특징
Connections: Fingertight 1/16"
Wetted Material: Polyetheretherketone (PEEK)
ÄKTA® Systems
제조업체/상표
Cytiva 18112090
크기
(0.13 mm)
호환성
Tubing o.d. 1/16"
법적 정보
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)