주요 문서
58289
Waters® Union
size 1/16 in., stainless steel
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩147,480
₩147,480
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩147,480
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
₩147,480
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
stainless steel
포장
pkg of 1 ea
크기
1/16 in.
일반 설명
Waters® Union is used for connecting most HPLC columns to a 1/16 in. tubing system.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Waters is a registered trademark of Waters
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 4
1 of 4