포장
pkg of 10 ea
제조업체/상표
Cytiva 10600123
시트 너비 × 길이
80 mm × 90 mm , preassembled with 2 x 3MM chr filter papers
공극 크기
0.2 μm pore size
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Amersham Hybond LFP PVDF membranes are optimized for fluorescent detection in Western blotting applications and for use with the Amersham ECL Plex detection system. This membrane has low background fluorescence, resulting in high sensitivity. Typical protein binding capacity is > 200 µg/cm2. Sandwich packs are designed for convenience and ease of use.
특징 및 장점
- Contains 10 Western blotting sandwiches, consisting of precut Amersham Hybond LFP 0.2 µm PVDF membranes preassembled with 2 × 3MM Chr Blotting papers.
저장 및 안정성
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
법적 정보
Amersham is a trademark of Cytiva
Hybond is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.