주요 문서
S2646
Scalpel blades
No. 10
동의어(들):
Precision blades, Surgical scalpel blades
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 EA
₩356,367
₩356,367
출고 가능일2025년 4월 08일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 EA
₩356,367
About This Item
UNSPSC 코드:
41122407
NACRES:
NB.35
₩356,367
출고 가능일2025년 4월 08일세부사항
material
steel (carbon)
무균
non-sterile
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Scalpel blades has been used:
  • in seedling inoculation
  • to dissect adrenal gland for adrenalectomy
  • to cut the polydimethylsiloxane (PDMS) layers for fabrication of the microfluidic device
포장
individually wrapped.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)