product name
Immobilon® Blotting Filter Paper, 7 x 8.4 cm sheet, Chromotography-Grade Blotting Paper for western blotting.
material
plain filter
white filter
Quality Level
특징
hydrophilic
제조업체/상표
Immobilon®
기술
dot blot: suitable
western blot: suitable
필터 길이 × 너비
7 cm × 8.4 cm
두께
550 μm
호환성
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
검출 방법
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
배송 상태
ambient
일반 설명
애플리케이션
법적 정보
Storage Class Code
10-13 - German Storage Class 10 to 13
시험 성적서(COA)
프로토콜
Western blot protocol details protein transfer from gels to nitrocellulose, crucial for immunoblotting procedures in research.
다양한 블롯 절차를 위한 워크플로 단계를 가진 웨스턴 블롯 프로토콜은 단백질이 SDS 폴리아크릴아미드 겔에서 니트로셀룰로오스 시트로 전기영동을 통해 전달되는 과정을 설명합니다. 이는 또한 면역 블로팅 프로토콜로도 알려져 있습니다.