As mentioned in the 'PROPERITES' section, this product is supplied as 25 grids per vial.
추천 제품
material
copper
설명
Thin-bar grids
포장
vial of 25 grids
직경
3.05 mm
그리드 크기
1000 mesh × 25 μm pitch
구멍 너비
19 μm
개방 면적 크기
55%
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객