Product F6397 is meant for research use only.
추천 제품
생물학적 소스
mouse
결합
FITC conjugate
항체 형태
purified immunoglobulin
클론
MOPC 21, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
저장 조건
protect from light
기술
flow cytometry: suitable
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
제조 메모
면책조항
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)