항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
IST-4, monoclonal
분자량
antigen 240 kDa
포함
15 mM sodium azide
종 반응성
human
반응하면 안 됨
rabbit, mouse, goat, bovine, canine, chicken
기술
immunocytochemistry: 1:100 using cultured human fibroblasts
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: 1:250 using human fibroblasts cell extract
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... FN1(2335)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
면역원
애플리케이션
Immunofluorescence (1 paper)
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
- in immunohistochemistry
- in confocal microscopy
- in immunocytochemistry
- western blotting analysis
생화학적/생리학적 작용
면책조항
Not finding the right product?
Try our 제품 선택기 도구.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
프로토콜
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.