주요 문서
F0315
Sigma-Aldrich
Minimum Essential Medium Eagle
With Earle′s salts and sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
동의어(들):
EMEM, MEM
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 ML
₩51,156
₩51,156
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 ML
₩51,156
About This Item
UNSPSC 코드:
12352207
NACRES:
NA.71
₩51,156
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
제품명
Minimum Essential Medium Eagle, With Earle′s salts and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Level
무균
sterile-filtered
양식
liquid
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
endotoxin, tested
성분
phenol red: yes
L-glutamine: no
HEPES: no
sodium pyruvate: no
NaHCO3: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
애플리케이션
Generally used to grow attached cell lines, such as fibroblasts, in the presence of FBS, calf or horse sera.
재구성
Supplement with 0.292 g/L L-glutamine.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)