주요 문서
EP6001050211
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 13 x 53 mm/2 in boxes, (13 x 1) configuration, stainless steel, side access, with locking rod
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122806
NACRES:
NB.12
제품 EP6001050211은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
stainless steel
특징
(13 x 1) configuration
Holds 13 x 53 mm/2 in boxes
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
with locking rod
제조업체/상표
Eppendorf® 6001050211 (Global)
기술
cryopreservation: suitable
깊이 × 너비 × 높이
148 mm (5.8 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 721 mm (28.4 in.)
용량
(max box number per rack: 13 (1 x 13))
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
for ULT freezer: CryoCube FC660/ FC660h (max. 468 boxes)for ULT freezer: CryoCube FC660/ FC660h (max. 36 racks)
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)