주요 문서
EP5365000109
Eppendorf® Adapter 25 mL for SmartBlock(TM) 50 mL
Set consisting of 4 adapters and removal tool
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
NACRES:
NB.01
제품 EP5365000109은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
특징
Set consisting of 4 adapters and removal tool
포장
case of 4 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5365000109
일반 설명
hese individually sensor-controlled SmartBlocks are the best solution for maintaining accurate, uniform temperatures. A wide variety of SmartBlocks for all common lab vessels support a broad range of applications - for use with Eppendorf ThermoMixer C (heating/ cooling and mixing) and ThermoStat C (heating/ cooling).
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)