주요 문서
EP4099005004
Adapter for Eppendorf® Uvette®
light path height 20 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
SE.13
제품 EP4099005004은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
특징
light path height 20 mm
제조업체/상표
Eppendorf® 4099005004
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
for use in Eppendorf BioPhotometer & Eppendorf BioSpectrometer
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
UVette is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)