주요 문서
IDE100D
Sigma-Aldrich
Interdigitated Chip
IDE100D
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩315,259
₩315,259
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩315,259
About This Item
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NC.13
₩315,259
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
gold/chromium electrode (Au/Cr)
silica coating (SiO2)
설명
die layer thickness 300 nm SiO2
electrode layer thickness 60 nm gold
type 1
포장
pkg of 12 diced devices
제조업체/상표
IDE100D
die thickness
525 μm , silicon
전극 크기
10 nm , chrome
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The spacing between the fingers on IDE100D is 50um. The fingers vary in thickness between 1um and 5um and in the number of fingers per device, from 9 to 13 fingers. The fingers are 550um long. Each device is about 1mmx1mm.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. What is the distance between the fingers of the IDE?
    1 답변
    1. The spacing between the fingers on IDE100D is 50um. The fingers vary in thickness between 1um and 5um and in the number of fingers per device, from 9 to 13 fingers. The fingers are 550um long. Each device is about 1mmx1mm.