주요 문서
EP022654144
Lid for Eppendorf® FA-45-24-11 Kit Rotor
aerosol-tight, 5430/5430R, aluminum
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103913
EP022654144 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
aluminum
특징
aerosol-tight
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 022654144
호환성
5430/5430R
FA-45-24-11
일반 설명
Rotor lid for FA-45-24-11-Kit, aerosol-tight, aluminum, for Centrifuge 5430/5430R
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)