주요 문서
EP022492071
Eppendorf® epT.I.P.S.® standard
volume 0.25-2.5 mL, L 115 mm, red, colorless tip, pkg of 500 ea (5 bags × 100 ea)
동의어(들):
pipette tips
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
길이:
115 mm
용적:
0.25-2.5 mL
무균:
non-sterile
포장:
pkg of 500 ea (5 bags × 100 ea)
제조업체/상표:
Eppendorf® 022492071
EP022492071 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
colorless tip
polypropylene
red
무균
non-sterile
포장
pkg of 500 ea (5 bags × 100 ea)
제조업체/상표
Eppendorf® 022492071
길이
115 mm
용적
0.25-2.5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
epT.I.P.S.® Standard, Eppendorf Quality, 0.25 – 2.5 mL, 115 mm, red, colorless tips, 500 tips (5 bags × 100 tips)
  • Original, high-quality Eppendorf pipette tips packaged in resealable bags
  • Available in sizes from 10 µL to 10 mL in Eppendorf Quality purity grade
  • epT.I.P.S. Standard 200 µL, 300 µL and 1,000 µL tips are also available color-coded yellow and blue
  • epT.I.P.S. Standard pipette tips can be autoclaved at 121 °C in 20 min.
  • Fine retracted or extended tips simplify work with small volumes
특징 및 장점
  • Original, high-quality Eppendorf pipette tips packaged in resealable bags
  • Available in sizes from 10 µL to 10 mL in Eppendorf Quality purity grade
  • epT.I.P.S. Standard 200 µL, 300 µL and 1,000 µL tips are also available color-coded yellow and blue
  • epT.I.P.S. Standard pipette tips can be autoclaved at 121 °C in 20 min.
  • Fine retracted or extended tips simplify work with small volumes
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)