주요 문서
Z131237
Nalgene® volumetric flask
volume 1,000 mL, accuracy: 0.6 mL, transparent polymethylpentene
동의어(들):
nalgene, plastic flask, plastic flasks
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩130,326
₩130,326
출고 가능일2025년 4월 23일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩130,326
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
₩130,326
출고 가능일2025년 4월 23일세부사항
material
long
transparent polymethylpentene
조인트
joint threaded neck28mm
무균
non-sterile
특징
accuracy class B (ASTM E288 and ISO Standard 384)
closure type Screw cap
포장
pack of 1
제조업체/상표
Nalgene® 4001-1000
부피 측정 범위
1,000 mL, accuracy: 0.6 mL
용량
1000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Gravimetrically calibrated TC/TD at 20°C individually, then marked with a permanent color graduation line. Meet Class B accuracy requirements of ASTM E288 and ISO Standard 384. No meniscus to confuse readings. Oval marking spot. Linerless PP screw closure. Leakproof and autoclavable.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)