제품 EP0030129628은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
추천 제품
material
colorless
colorless wells
웰 크기
384
특징
skirt
Forensic DNA Grade
skirted
포장
pack of 10 (individually wrapped)
제조업체/상표
Eppendorf® 0030129628 (Global)
기술
PCR: suitable
크기
384 well
작업 용적
40 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Eppendorf twin.tec PCR plate combines extremely thin-walled polypropylene wells for optimal heat transfer to the sample, with robust polycarbonate frames for high rigidity. With raised well rims, twin.tec plates enable highly effective sealing to reduce the risk of cross-contamination.
특징 및 장점
- Optimized rim for barcodes and automated work processes
- Stackable
- Within SBS footprint recommendations
- Ideal for most common 384-well thermocyclers, particularly for Eppendorf Mastercycler X50 and Mastercycler nexus
- 40 µL max. well volume A
- Ideal for quantitative real-time PCR as well – OptiTrack matrix for faster sample identification and fewer pipetting errors
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
twin.tec is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.