주요 문서
EP0030127978
Eppendorf® PCR Sealing Mat
PCR clean, for DWP 96/1000 and DWP 96/500, pkg of 50 ea (5 bags of 10 ea)
동의어(들):
PCR, Plates, Sealing films
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122410
NACRES:
NB.15
제품 EP0030127978은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
무균
non-sterile
특징
PCR clean
for DWP 96/1000 and DWP 96/500
포장
pkg of 50 ea (5 bags of 10 ea)
제조업체/상표
Eppendorf® 0030127978
기술
PCR: suitable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
특징 및 장점
  • Eppendorf® PCR sealing mats provide the optimal sealing solutions for various laboratory applications
  • Designed to seal Eppendorf® deep-well plates - DWP 96/1000 and DWP 96/500
  • Highly chemical resistant to most of the substances in the laboratory
  • Ideal for short-term storage of samples
  • Reusable and autoclavable
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)