BR781602
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 96 wells, size 350 μL, flat bottom, transparent
동의어(들):
96-well, BRANDplates®, Microplates, Plates, medium binding, pureGrade
크기 선택
₩232,638
크기 선택
About This Item
flat bottom
polystyrene
₩232,638
추천 제품
material
colorless wells
flat bottom
polystyrene
무균
non-sterile
특징
lid: no
skirt Skirt (F-bottom)
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
BRAND 781602
크기
350 μL
96 wells
작업 용적
350 μL
색상
transparent
적합성
suitable for (bacteriological assays)
결합 유형
medium binding surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
특징 및 장점
- Optimal surfaces for optimal results
- Tested by independent laboratories
- BRANDplates® pureGrade microtitration plates are manufactured from high purity, crystal-clear polystyrene.
- Cleanroom production ensures the best possible cleanliness.
- Medium binding, non-treated, non-sterile surface
- BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase and Pyrogens
- Best suited for homogenous assays, screening, and storage.
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객