제품 EP0030127722은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
추천 제품
material
orange
무균
sterile
특징
DNA free
graduations
plugged
포장
pack of 400 ea (4 bags × 100 pcs.)
제조업체/상표
Eppendorf® 0030127722 (Global)
용량
10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Eppendorf® Serological Pipets are manufactured from ultra-pure virgin polystyrene for optimal clarity.
- Easy-to-read graduations for accurate volume determination.
- Pipets are color-coded based on sizes for easy identification.
- Sterility assurance level of 10-6.
- Compatible with all mechanical and electronic pipette controllers - including Pipet Helper® or Easypet® 3.
- Free of detectable pyrogens, DNA, RNase and DNase and certified non-cytotoxic.
애플리케이션
- Transfer of liquids
- Mixing suspensions
- Combining reagents and chemical solutions
- Transferring cells for empirical analysis or expansion
- Layering reagents for creating higher density gradients
법적 정보
Easypet is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Pipet Helper is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.