주요 문서
CLS4100
Corning® Costar® Stripette® serological pipettes, bulk packed
capacity 10 mL
동의어(들):
pipets, pipettes, serological pipets, serological pipettes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 EA
₩170,825
₩170,825
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
500 EA
₩170,825
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
₩170,825
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
polystyrene
무균
sterile
특징
DNase free
RNase free
disposable
graduations± 0.1 mL
subdivision
포장
bag of 50
case of 500
제조업체/상표
Corning 4100
측정 범위
accuracy: 0.1 mL
길이
344 mm
용량
10 mL
팁 내경
0.060 in.
색상
orange color-coded stripe
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Corning Costar Stripette serological pipettes featured in bulk pack for a variety of application needs. These bulk packed serological pipets are ideal for large-scale sterile and nonsterile liquid handling applications, including high-throughput HTS applications.
  • Unique color-coded magnifying stripe for easier meniscus viewing.
  • Sterile and certified nonpyrogenic and DNase-/RNase-free
  • Accuracy within ± 2% at full volume
  • Calibrated to deliver (TD-EX 20ºC) their contents with blowout
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripette is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)