제품 EP0030119860은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
추천 제품
material
white
특징
autoclavable
포장
case of 1 ea
case of 4 pieces
제조업체/상표
Eppendorf® 0030119860
관련 카테고리
일반 설명
- Stackable within one rack format and also between all rack variants?–?saves laboratory space when not in use
- Non-slip silicone feet and a tilt-proof footprint design ensure safe handling
- Wavelike design: Tube rows are arranged in different heights so that the reaction vessels are easily accessible and clearly identifiable
- Made of polypropylene (PP) for high chemical and physical resistance
- Optimized space-saving dimensions due to perfect tube position-to-footprint arrangement without compromising the tube handling
- High flexibility: Different sized tubes fit in the 1.5/2.0 mL, 5.0/15.0 mL, 5.0/15/50 mL, and cryogenic tube rack
- Numbered tube positions support fast and easy orientation and error-free handling
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.