주요 문서
Z756695
Scienceware® 50 mL tube holder
non-grip style, round white polystyrene
동의어(들):
centrifuge tube holder, tube rack
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 EA
₩71,862
₩71,862
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
5 EA
₩71,862
About This Item
UNSPSC 코드:
41122804
NACRES:
NB.22
₩71,862
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
round white polystyrene
특징
Holds 1 x 50 mL tube
포장
bag of 5 ea
제조업체/상표
Bel-Art F18795-0000
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Leave both hands free for pipetting and other critical tasks. The Grip Style gently grips the tube and moves with the tube when it is lifted from the bench top.
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)