주요 문서
EP0030076265
Eppendorf® Empty Box 2.0 for epT.I.P.S.® Reloads
for tips 1250 µL – 5 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
제품 EP0030076265은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
특징
for tips 1250 µL – 5 mL
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 0030076265
용적
1250—5000 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
epT.I.P.S.® Box 2.0 for epT.I.P.S.® Reloads, empty box, does not include tips, Eppendorf Quality, 1,250 µL L – 5 mL
애플리케이션
General liquid handling
특징 및 장점
  • epT.I.P.S.® Box 2.0 – empty reusable boxes for tip volumes of 10 µL - 5 mL
  • epT.I.P.S.® Box 2.0 – all three sizes are availabe in Eppendorf Quality
  • Autoclavable at 121 °C (20 min.) for subsequent use
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)