주요 문서
BAH189780000
Poxygrid® Petri Dish Carrying Racks
Poxygrid® Petri Dish Carrying Racks
Holds 15 x 100 mm plates, epoxy-coated (steel)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩78,460
₩78,460
예상 입고일2025년 3월 18일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩78,460
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.12
₩78,460
예상 입고일2025년 3월 18일세부사항
material
epoxy-coated (steel)
특징
Holds 15 x 100 mm plates
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art H18978-0000
래크(rack) 길이 × 너비 × 높이
108 × 108 × 356 mm
호환성
for use with Petri Dishes
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Poxygrid 100mm Petri Dish Carrying Racks holds 100mm x 20mm plastic Petri dishes
Wide front opening prevents dished from sliding out during transport but allows easy loading and emptying from the top
  • Epoxy coated steel wire is chemical and corrosion resistant and steam autoclavable at 121°C (250°F)
  • Not suitable for glass dishes
법적 정보
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
후기
활성 필터
  1. 1 평점-상품평만