주요 문서
E9875
Sigma-Aldrich
Estrone 3-methyl ether
Estrone 3-methyl ether
≥97% (HPLC)
동의어(들):
3-Methoxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩272,122
5 G
₩720,447
₩272,122
예상 입고일2025년 3월 17일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩272,122
5 G
₩720,447
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H24O2
CAS Number:
Molecular Weight:
284.39
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
₩272,122
예상 입고일2025년 3월 17일세부사항
벌크 견적 요청
생물학적 소스
synthetic (organic)
Quality Level
무균
non-sterile
분석
≥97% (HPLC)
양식
powder
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
COc1ccc2C3CCC4(C)C(CCC4=O)C3CCc2c1
InChI
1S/C19H24O2/c1-19-10-9-15-14-6-4-13(21-2)11-12(14)3-5-16(15)17(19)7-8-18(19)20/h4,6,11,15-17H,3,5,7-10H2,1-2H3/t15-,16-,17+,19+/m1/s1
InChI key
BCWWDWHFBMPLFQ-VXNCWWDNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Ewa Kozłowska et al.
Scientific reports, 9(1), 10734-10734 (2019-07-26)
Estrone, estradiol, ethynylestradiol and estrone 3-methyl ether underwent a biotransformation process in the submerged culture of Isaria fumosorosea KCh J2. Estrone was transformed into seven metabolites, four of which were glycosylated. Estradiol was selectively glycosylated at C-3 and then transformed
질문
후기
활성 필터
  1. 1 평점-상품평만