생물학적 소스
synthetic (organic)
Quality Level
분석
≥98% (TLC)
형태
powder
색상
white to slight yellow
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@H](O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(O)ccc24
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17-,18+/m1/s1
InChI key
VOXZDWNPVJITMN-SFFUCWETSA-N
유전자 정보
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100)
rat ... Ar(24208)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Muta. 2 - Repr. 1A
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3