E1656
E1656-255ML
₩79,881
예상 입고일2025년 6월 04일세부사항
1 of 10
Sigma-Aldrich
X114
Triton™ X-114
E4274
Endotoxin Removal solution
R6513
Ribonuclease A from bovine pancreas
I8896
IGEPAL® CA-630
93422
R1149
Resuspension Solution
Roche
RNASEA-RO
RNase A
R6148
RNase A solution
I3021
Millipore
648468
Triton™ X-114, PROTEIN GRADE® Detergent, 10% Solution, Sterile-Filtered
room temp
Warning
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
적합한 버전을 찾을 수 없으신가요?