주요 문서
D2182
Sigma-Aldrich
cpg columns for DNA synthesis Cyclone DNA synthesizers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352204
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
양식
solid
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)