항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
DE-U-10, monoclonal
분자량
antigen 50-55 kDa
포함
15 mM sodium azide
종 반응성
rabbit, chicken, hamster, feline, lizard, sheep, rat, human, bovine, viper, mouse, goat
기술
indirect immunofluorescence: 1:40 using formalin-fixed, paraffin-embedded sections of human tissue
microarray: suitable
western blot: 1:200 using chicken gizzard extract/whole extract of mouse myoblast C2C12 cells
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
mouse ... Des(13346)
rat ... Des(64362)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
- immunohistochemical staining
- immunoblot analyses
- immunocytochemistry
- immunocytochemical localization of intermediate filaments
생화학적/생리학적 작용
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)