D1542
1,4-Dideoxy-1,4-imino-D-arabinitol hydrochloride
enzyme inhibitor
동의어(들):
2-Hydroxymethyl-3,4-pyrrolidinediol hydrochloride
크기 선택
₩1,244,695
크기 선택
About This Item
₩1,244,695
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (TLC)
양식
solid
저장 조건
under inert gas
solubility
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.OC[C@H]1NC[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C5H11NO3.ClH/c7-2-3-5(9)4(8)1-6-3;/h3-9H,1-2H2;1H/t3-,4-,5-;/m1./s1
InChI key
PZGVJCJRMKIVLJ-DEVUXVJFSA-N
유전자 정보
human ... PYGB(5834) , PYGBL(5835) , PYGL(5836) , PYGM(5837)
mouse ... Gaa(14387) , Glb1(12091) , Treh(58866)
rat ... Man2a1(25478) , Pygl(64035) , Si(25588)
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
주의사항
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)