주요 문서
D1393
Sigma-Aldrich
4-(N-[2,4-Diamino-6-pteridinylmethyl]amino)benzoic acid sodium salt
≥95% (TLC)
동의어(들):
4-Amino-4-deoxypteroic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 MG
₩447,818
₩447,818
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 MG
₩447,818
About This Item
Linear Formula:
C14H12N7O2Na
CAS Number:
Molecular Weight:
333.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.28
₩447,818
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
생물학적 소스
synthetic (organic)
분석
≥95% (TLC)
양식
powder
색상
yellow to orange
SMILES string
[Na+].Nc1nc(N)c2nc(CNc3ccc(cc3)C([O-])=O)cnc2n1
InChI
1S/C14H13N7O2.Na/c15-11-10-12(21-14(16)20-11)18-6-9(19-10)5-17-8-3-1-7(2-4-8)13(22)23;/h1-4,6,17H,5H2,(H,22,23)(H4,15,16,18,20,21);/q;+1/p-1
InChI key
NDXULQWYAMJQGC-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
4-(N-[2,4-Diamino-6-pteridinylmethyl]amino)benzoic acid is an impurity found in methotrexate preparations. It may be used as a reference compound in methothrexate purity analysis.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Roberto Gotti et al.
Electrophoresis, 25(16), 2830-2837 (2004-09-08)
A cyclodextrin-modified micellar electrokinetic chromatographic (CD-MEKC) method for the determination of the most important potential impurities of methotrexate (MTX): 2,4-diamino-6-(hydroxymethyl)pteridine, aminopterine hydrate, 4-[N-(2-amino-4-hydroxy-6-pteridinylmethyl)-N-methylamino] benzoic acid, 4-[N-(2,4-diamino-6-pteridinylmethyl)-N-methylamino] benzoic acid, and the distomer D-MTX is presented. The MEKC separation of these compounds