주요 문서
861553
Sigma-Aldrich
4-[N-(2,4-Diamino-6-pteridinylmethyl)-N-methylamino]benzoic acid hemihydrochloride hydrate
95%
동의어(들):
N10-Methyl-4-amino-4-deoxypteroic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 MG
₩85,463
100 MG
₩154,280
₩85,463
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 MG
₩85,463
100 MG
₩154,280
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H15N7O2 · 0.5HCl · xH2O
Molecular Weight:
343.56 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩85,463
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
95%
양식
solid
mp
255 °C (dec.) (lit.)
작용기
amine
carboxylic acid
SMILES string
O.Cl.CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(O)=O.CN(Cc4cnc5nc(N)nc(N)c5n4)c6ccc(cc6)C(O)=O
InChI
1S/2C15H15N7O2.ClH.H2O/c2*1-22(10-4-2-8(3-5-10)14(23)24)7-9-6-18-13-11(19-9)12(16)20-15(17)21-13;;/h2*2-6H,7H2,1H3,(H,23,24)(H4,16,17,18,20,21);1H;1H2
InChI key
WNEOWYPFBJYPOO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)