생물학적 소스
synthetic (organic)
Quality Level
분석
≥97% (TLC)
형태
powder
색상
yellow
mp
225 °C
solubility
2 M NaOH: 50 mg/mL (Solutions may be stored for 1-2 days at 4°C.)
DMSO: soluble (Solutions may be stored for 1-2 days at 4°C.)
ε (흡광계수)
24,500 at 282 nm in 0.1 M NaOH at 1 M
25,700 at 261 nm in 0.1 M NaOH at 1 M
8,100 at 373 nm in 0.1 M NaOH at 1 M
저장 온도
−20°C
SMILES string
Nc1nc(N)c2nc(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)cnc2n1
InChI
1S/C19H20N8O5/c20-15-14-16(27-19(21)26-15)23-8-11(24-14)7-22-10-3-1-9(2-4-10)17(30)25-12(18(31)32)5-6-13(28)29/h1-4,8,12,22H,5-7H2,(H,25,30)(H,28,29)(H,31,32)(H4,20,21,23,26,27)/t12-/m0/s1
InChI key
TVZGACDUOSZQKY-LBPRGKRZSA-N
유전자 정보
human ... FPGS(2356)
mouse ... Fpgs(14287)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
결합
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.
Biofiles reviews innovative technologies for cancer research, reflecting the complexity of the disease.
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.
관련 콘텐츠
세포사멸, 즉 세포예정사(PCD)는 여러 생물학적 시스템에서 불필요하고 감염되거나 변형된 세포를 제거하기 위한 선택적인 과정입니다. 이 과정은 다세포 기관의 항상성에서 역할을 수행하고 있기 때문에, 세포자멸사는 많은 조절 및 효과인자 분자에 의해 두 가지 주요 경로를 통해서 철저하게 조절됩니다.