주요 문서
CLS4923
Corning® pipetting aids
Air filter replacement
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제조업체/상표
Corning 4923
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Costar Stripettors are lightweight, adjustable-speed pipetting aids designed for use with all serological pipettes. The nose cone of the units are autoclavable and fitted with a replaceable 0.2 μm hydrophobic sterilizing filter for added protection against biohazardous material. The Stripettor operates on a rechargeable 9V NiCd battery and features an LED light on the handle that lets the user know when to recharge. The unit is fully operational while recharging.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)