주요 문서
SRP0247
Sigma-Aldrich
MAP3K14(NIK) Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
동의어(들):
MAP3K14, Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 14, NF-kappa-beta-inducing kinase, NIK
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 μG
₩806,925
₩806,925
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
크기 선택
보기 변경
10 μG
₩806,925
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.32
₩806,925
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
생물학적 소스
human
재조합
expressed in baculovirus infected insect cells
분석
≥70% (SDS-PAGE)
양식
aqueous solution
분자량
88 kDa
포장
pkg of 10 μg
농도
>0.02 mg/mL
NCBI 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... MAP3K14(9020)
관련 카테고리
일반 설명
Human MAP3K14 (mitogen-activated protein kinase kinase kinase 14 ; NIK ; GenBank Accession No. NM_003954), (amino acids 318-end) with N-terminal GST tag, MW = 88 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
애플리케이션
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
물리적 형태
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 50% glycerol and 3 mM DTT.
제조 메모
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)