material
U-bottom flask
canted neck neck
phenolic cap
polystyrene
무균
sterile
특징
cap
tissue culture treated
포장
pkg of 100 ea
제조업체/상표
Corning 430725U
용량
45 mL
플라스크 표면적
(75 cm2)
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
- Surface treated for optimal cell attachment
- U-shaped flasks have fewer corners for easy cell scraping
- Rounded shoulders of the flasks improve grip and access when removing or tightening the cap
- cGMP manufacturing
- Optimized cell growth area
- Stable stacking design
- Large, clear viewing surface
- High standards of quality (100% leak tested)
- Nonpyrogenic (<0.1 EU/mL)
- BSE/TSE compliant
- Canted neck for easier pouring and large pipet access
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.