₩232,435
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
material
U-bottom flask
canted neck neck
high-density polyethylene cap
vent cap
무균
sterile
특징
cap
not treated
포장
pkg of 100 ea
플라스크 작업 용적
(15 mL)
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
- U-shaped flasks have fewer corners for easy cell scraping
- Rounded shoulders of the flasks improve grip and access when removing or tightening the cap
- cGMP manufacturing
- Optimized cell growth area
- Stable stacking design
- Large, clear viewing surface
- High standards of quality (100% leak tested)
- Nonpyrogenic (<0.1 EU/mL)
- BSE/TSE compliant
- Canted neck for easier pouring and large pipet access
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객