CLS430168
Corning® cell culture flasks
surface area 25 cm2, canted neck, cap (plug seal)
동의어(들):
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
크기 선택
₩503,643
출고 가능일2025년 4월 28일세부사항
크기 선택
About This Item
₩503,643
출고 가능일2025년 4월 28일세부사항
추천 제품
material
canted neck
cap (plug seal)
plug-seal screw-cap
polystyrene
rectangular bottom flask
rectangular flask
무균
sterile
특징
cap
graduations
포장
case of 500
제조업체/상표
Corning 430168
최대 용적
10 mL
표면적
25 cm2
작업 용적
5-7.5 mL
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Manufactured from optically clear virgin polystyrene
- Treated for optimal cell attachment
- Printed with lot numbers for ease in traceability
- 100% integrity tested
- Sterilized by gamma irradiation and certified nonpyrogenic
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.