주요 문서
CLS3740
Corning® Thermowell GOLD PCR 8 well tube strips
1 × 8 PCR tube strips, 0.2mL, no caps, assorted colors, 1250/cs
동의어(들):
1 x 8 well tube strips, 8 well tube strips, PCR tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1250 EA
₩1,554,067
₩1,554,067
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1250 EA
₩1,554,067
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.15
₩1,554,067
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
conical bottom tube
polypropylene
무균
non-sterile
특징
RNase and DNase free
autoclavable
cap: no
cap: no
Bottom style: conical
포장
pack of 125
case of 1250
제조업체/상표
Corning 3740
기술
PCR: suitable
용량
0.2 mL
0.2 mL
색상
assorted colors
assorted colors
적합성
suitable for (PCR applications)
외래 활성
RNase & DNase, free
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Tube strips consist of eight 0.2 mL tubes connected together
  • Cap strips are sold separately
  • Made of thin wall polypropylene and designed for precise fit in heat blocks for optimum heat transfer
  • Certified DNase- and RNase-free
  • Autoclavable at 121°C
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)