문서
CLS353808
Corning® Primaria Cell Culture Flask
neck capacity 50 mL , canted, cap, vented
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122104
NACRES:
NB.13
material
polystyrene
특징
cap vented
제조업체/상표
Corning 353808
기술
cell culture | mammalian: suitable
neck capacity
50 mL , canted
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.