주요 문서
CLS985025X
Pyrex® flat bottom culture tube, rimless
capacity 47.0 mL
동의어(들):
culture tubes, test tubes, Corning® 9850
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
72 EA
₩171,535
₩171,535
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
72 EA
₩171,535
About This Item
UNSPSC 코드:
41121706
₩171,535
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass
flat bottom tube
무균
non-sterile
특징
cap: no
포장
pack of 36 ea
case of 72
제조업체/상표
Corning 9850-25X
용량
47.0 mL
직경 × 길이
25 mm × 120 mm
색상
clear
적합성
suitable for (plant culture)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ideal for plant tissue culture and general culture work. The flat bottom facilitates use with agar slants.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)