CLS351029
Corning® Falcon® Bacteriological Petri Dish
W × H 100 mm × 15 mm, standard lid, sterile
동의어(들):
Bacteriological Dish, Bacteriological Petri Dish, Falcon Petri Dish
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 EACH
₩199,143
₩199,143
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
모든 사진(2)
크기 선택
보기 변경
500 EACH
₩199,143
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.13
₩199,143
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
material
polystyrene
무균
sterile
제조업체/상표
Corning 351029
기술
microbiological culture: suitable
너비 × 높이
100 mm × 15 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.