Merck
페트리 디쉬
유리 페트리 디쉬
페트리 디쉬는 투명 플라스틱(주로 폴리카보네이트 또는 폴리스티렌)이나 붕규산 유리로 만들어진 얕은 용기이며, 뚜껑이 있거나 없는 형태로 제공됩니다. 미생물학에서 보통 박테리아나 진균 같은 미생물을 배양 및 관찰하기 위해 사용됩니다. 이 디쉬는 미생물 성장을 위한 멸균 환경을 제공하며 종종 미생물 성장을 지원하기 위해 영양소가 풍부한 아가 물질로 채워집니다. 식품 산업 내에서 세포 배양 및 품질 관리 검사를 포함하여, 기타 응용분야에서도 사용됩니다. 일회용 또는 재사용 가능할 수 있으며, 재사용 가능한 유형은 반복적인 멸균 절차(습식 또는 건식)를 견딜 수 있습니다.
폴리카보네이트/폴리스티렌 페트리 디쉬
Nunc 및 Nunclon®셀 컬쳐 디쉬
이 디쉬는 원형, 멸균, γ 방사선 조사 제품이며 폴리스티렌으로 만들어집니다. 처리된 표면과 처리되지 않은 표면 모두에 사용할 수 있으며 일반적으로 통풍되거나 통풍되지 않는 뚜껑이 함께 제공됩니다. 이 디쉬는 보통 세포 배양에서 사용됩니다.
Corning® Falcon® 세균학적 페트리 디쉬
이 디쉬는 멸균되었으며, 최적의 투명도를 위해 버진 폴리스티렌으로 구성되고 뚜껑이 제공됩니다. 미생물 배양에 적합합니다.
Corning® 표면 처리 세포 배양 페트리 디쉬
이 디쉬는 멸균/비멸균 변형 모두 제공되며, 최적의 투명도를 가진 폴리스티렌으로 만들어집니다. 3중 통풍 뚜껑이 있어 최적의 환기를 제공하며 원형 또는 사각형 모양으로 제공되며 표준 또는 견고한 플라스틱으로 제공됩니다.  
Greiner 세포 배양 페트리 디쉬
이 디쉬는 멸균되었으며, 최적의 투명도를 위해 버진 폴리스티렌으로 만들어지고 뚜껑이 제공됩니다. 또한 최적의 세포 부착 또는 세포 부착 억제를 위해 특화된 조직 배양 또는 초저부착 처리를 제공합니다.  
TPP® 조직 배양 디쉬
이 디쉬는 원형, 멸균, 광학적으로 투명, γ 방사선 조사 제품이며 고급 폴리스티렌으로 만들어집니다. 이 디쉬의 바닥은 조직 배양을 위해 처리되었으며, 손쉬운 조작을 위해 바닥에 있는 톱니모양 고리를 특징으로 합니다.
페트리 패드가 있는 페트리 디쉬
이 페트리 디쉬는 일회용으로 설계되었으며, 일회용 플라스틱으로 만들어졌습니다. 멤브레인 여과를 통해 포집된 미생물 배양을 위해 흡수력 있는 페트리가 탑재되어 있습니다. 이 제품은 효모 및 곰팡이, 총수, 대장균과 같은 특정 미생물 검출 및 계수를 포함한 다양한 앰플 미디어 라인과 호환됩니다.
유리 페트리 디쉬
Pyrex® 페트리 디쉬
Pyrex® 디쉬는 평평하고 투명한 페트리 디쉬이며, 붕규산 유리로 만들어지고 덮개가 함께 제공됩니다. 디쉬 가장자리는 기계적 강도를 강화하고 바닥과 덮개 측벽 사이의 균일한 간격을 보장하기 위해 구슬 모양 디자인을 특징으로 하며, 측면에 응축된 습기로 인해 발생하는 모세관 현상을 효과적으로 최소화합니다. 일상적으로 멸균을 하는 실험실에서 일반적으로 사용되는 모든 방법에 의해 발생하는 화학적 또는 온도에 따른 영향을 받지 않습니다.
BRAND® 페트리 디쉬
Brand® 페트리 디쉬는 비멸균이며 소다석회 유리로 만들어지고 뚜껑이 함께 제공됩니다. 바닥과 덮개는 둘 다 평평하며 모든 거품 및 줄무늬가 생기지 않습니다.
Aldrich Essentials 페트리 디쉬
이 페트리 디쉬는 비멸균이며 소다석회 유리로 만들어집니다. 비처리 표면이 특징이며 뚜껑이 함께 제공됩니다.
Foxx Life Sciences Borosil® 배양/페트리 디쉬
이 페트리 디쉬는 고품질 일회용 디쉬이며, 대부분의 자동화 시스템과 호환됩니다. 이례적인 광학적 투명도를 제공하여 현미경을 사용하기에 편리합니다. 쌓을 수 있는 디자인이므로 인큐베이터 공간을 많이 절약할 수 있습니다. 통풍형 접시에는 뛰어난 가스 교환 및 증발을 가능하게 하는 뚜껑이 솟아 있으며, 통풍되지 않는 접시에는 평평한 뚜껑이 있어 증발을 방지하고 더 긴 배양을 가능하게 하며 특히 혐기성 응용 분야에 적합합니다. 이 무균 디쉬는 낮은 바이오버든 조건의 클린룸에서 제조되어 모든 응용 분야에서 최상의 결과를 보장합니다.
Corning® 소다석회 실리카 유리 페트리 디쉬
이 페트리 접시는 원형, 재사용 가능, 비멸균 제품이며 소다석회 유리로 만들어지고 뚜껑과 함께 제공됩니다.
Duran® 페트리 디쉬(구획 있음)
이 디쉬는 구획 유/무로 제공되며 아가 조제 그리고 생물학적 및 임상 작업을 위해 사용됩니다.