주요 문서
CLS351007
Corning® Falcon® Bacteriological Petri Dish
W × H 60 mm × 15 mm, lid, standard, sterile
동의어(들):
plastic cell culture dish
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 EACH
₩207,466
₩207,466
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
500 EACH
₩207,466
About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.13
₩207,466
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
polystyrene
무균
sterile
특징
lid standard
제조업체/상표
Corning 351007
기술
microbiological culture: suitable
너비 × 높이
60 mm × 15 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)