CLS3379
Corning® HTS Transwell®-24 well permeable supports
HTS Transwell-24 units w/ 0.4 μm pore polyester membrane and 6.5 mm inserts, TC-treated, sterile, 2/cs
동의어(들):
corning transwell, transwell corning
크기 선택
₩392,095
예상 입고일2025년 6월 23일세부사항
크기 선택
About This Item
flat bottom wells clear
polyester membrane
round wells
₩392,095
예상 입고일2025년 6월 23일세부사항
추천 제품
material
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polyester membrane
round wells
설명
2 HTS Transwell-24 units loaded into two open reservoir trays (catalog number CLS3395) and two individually wrapped 24 well plates
무균
sterile
특징
lid
plate format: 24 wells
포장
pack of 1
case of 2
제조업체/상표
Corning 3379
삽입물 작업 용적
0.1 mL
멤브레인 두께
10 μm
크기
24 wells
표면적
0.33 cm2 , cell growth area
웰 작업 용적
0.6 mL
색상
clear
공극 크기
0.4 μm pore size
적합성
suitable for (cell culture applications; optimal for cell attachment)
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Features and Benefits:
- Treated for optimal cell attachment
- 0.4 μm to 3 μm pore polycarbonate or polyester membrane
- Reservoirs may be purchased separately
- Sterilized by gamma radiation
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객