주요 문서
CLS33982B
Corning® PYREX® glass housing filter discs
coarse frit
동의어(들):
lab equipment accessory
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩458,070
₩458,070
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩458,070
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
NACRES:
NB.43
₩458,070
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
제품명
Pyrex® fritted support base with 40/35 joint, for 47 mm microfiltration assembly, coarse frit
material
glass housing
포장
pack of 1
제조업체/상표
Corning
직경
47 mm
경부 직경
33-41 mm
관련 카테고리
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)