주요 문서
SYNF100001
Synthware 47 mm filtration funnel with fritted support
동의어(들):
Synthware 47 mm filtration apparatus with fritted support
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩111,853
₩111,853
예상 입고일2025년 7월 07일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩111,853
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.51
₩111,853
예상 입고일2025년 7월 07일세부사항
material
borosilicate glass
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F100001
디스크 직경
47 mm
필터 직경
47 mm
용량
300 mL capacity
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Using 47 mm membranes for filtering corrosive solutions, particulate removal from HPLC solvents, and filtration analysis with solid phase extraction disks. Support base has a sealed-in coarse porosity fritted disc. Complete assembly includes a 300mL graduated funnel, aluminum clamp, support base and l liter filtering flask.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. May I ask what parts this has? Just a CUP? or with a metal clamp? what is fritted support, is it filter head?
    1 답변
    1. This product is a fritted base filtration funnel.