₩346,014
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추천 제품
material
borosilicate glass
포장
case of 1
pack of 1
제조업체/상표
Corning 3081-250LO
적합성
suitable for (general analytical work)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Pyrex large knob top desiccators are designed for general analytical work. The large sturdy knob makes the cover easy to handle. Warning: Not for use with vacuum applications. Do not subject to heat or pressure.
This is the replacement desiccator bowl which fits Pyrex desiccator CLS3181250.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.