주요 문서
CLS11706
Corning® closed system centrifuge tube
self-standing, pre-assembled, capacity 50 mL, sterile
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2 EA
₩282,881
₩282,881
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
2 EA
₩282,881
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
NACRES:
NB.11
₩282,881
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
cap (CentriStar)
clear tube
conical bottom tube
polypropylene
무균
sterile
특징
RCF 3,000 × g
RNase and DNase free
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Corning 11706
파라미터
3000 × g max. RCF
캡 직경
35.2 mm , approx.
용량
50 mL
튜브 직경
29.1 mm , approx.
피팅
cap (CentriStar)
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)